Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ 4 to 20%, Tris-HCl, 1.4 mm, Protein Gel, 15-well
Artikelnummer. 11505854 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Wells:
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells unitSize
11505854 15-Well 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11505854 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28990159
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Separation Type: Denaturing, Native; For Use With: Amersham ECL Gel Box
Homogeneous and gradient gels for horizontal protein electrophoresis.
  • Amersham™ ECL™ Gels have a shelf life of up to 12 months with no compromise in performance over time
  • Gels are available in 15 and 10 well formats as either homogenous (10 and 12%) or gradient (4-12%, 8-16% and 4-20%)
  • Compatible with standard Laemmli buffers
  • Works well with standard protein detection protocols
  • Amersham ECL Gel is cast without SDS, allowing the user to define the separation conditions by the composition of the running buffer and sample loading buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Gelanteil (%) 4 bis 20%
Gel Thickness 1.4 mm
Geltyp Tris-HCl
Trennung von Protein
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 15-Well
Zusammensetzung Acrylamide/bis-acrylamide, %C = 2.6% (w/w), %T = Total concentration (w/v) of Acrylamide + bis-acrylamide 4 to 20%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Polyacrylamide Gel Electrophoresis
Menge 10/Pk.
Lagerungsbedingungen 4° to 8°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 in.
Volumen pro Well 20 μL
Länge (metrisch) 75 mm
Länge (metrisch) Gel 7.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 3.15 in.
Breite (angloamerikanisch) Gel 3.15 in.
Breite (metrisch) 80 mm
Breite (metrisch) Gel 8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2.95 in.
Höhe (metrisch) 7.5 cm
Produkttyp Seite Gradient
Zur Verwendung mit (Geräte) Amersham ECL Gel Box