Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktives Hydrazid)
Artikelnummer. p-3676047 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Marker oder Farbstoff:
Cy3
Cy3.
Cy5
Cy5.
Cy5.5.
Produkttyp:
Cy3-Hydrazid
Cy5-Hydrazid
Cy5.5-Hydrazid
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
5 Stück
Artikelnummer. 11585065
Marke: Cytiva PA13120
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Markierung von freien Carbonylgruppen von Glykoproteinen und Kohlenhydraten
Hydrazin-Ester bieten eine praktische Methode zur Markierung von freien Carbonylgruppen von Glykoproteinen und Kohlenhydraten. Für maximalen Komfort werden stabile aktive Hydrazin-Ester geliefert und als Feststoff gelagert.
  • Große Auswahl an Großpackungen lieferbar, für höchste Wirtschaftlichkeit
  • Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Markierung über Carbonylgruppen. Zur Verwendung in Steady-State-Fluoreszenz-, FP- und FRET-Anwendungen.
Menge 5 mg
Produkttyp Cy3-Hydrazid
Kitinhalt Folienpackungen, jede enthält 1, 5 oder 25 mg getrockneten Farbstoff
pH-Bereich 3 bis 10
Molekulargewicht 765.95
Löslichkeit Löslich in kaltem und heißem Wasser
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Marker oder Farbstoff Cy3
Farbe Rot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1