Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktives Hydrazid)
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Marker oder Farbstoff:
Cy3
Cy3.
Cy5
Cy5.
Cy5.5.
Produkttyp:
Cy3-Hydrazid
Cy5-Hydrazid
Cy5.5-Hydrazid
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
5 Stück
Beschreibung
Hydrazin-Ester bieten eine praktische Methode zur Markierung von freien Carbonylgruppen von Glykoproteinen und Kohlenhydraten. Für maximalen Komfort werden stabile aktive Hydrazin-Ester geliefert und als Feststoff gelagert.
- Große Auswahl an Großpackungen lieferbar, für höchste Wirtschaftlichkeit
- Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Markierung über Carbonylgruppen. Zur Verwendung in Steady-State-Fluoreszenz-, FP- und FRET-Anwendungen. |
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Cy3-Hydrazid |
| Kitinhalt | Folienpackungen, jede enthält 1, 5 oder 25 mg getrockneten Farbstoff |
| pH-Bereich | 3 bis 10 |
| Molekulargewicht | 765.95 |
| Löslichkeit | Löslich in kaltem und heißem Wasser |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden. |
| Marker oder Farbstoff | Cy3 |
| Farbe | Rot |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1