Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktivfarbstoff, 5-Packs
Verwendet für die genaueste Markierung. Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktiv-Farbstoff 5-Packs enthalten einen derivatisierten CyDye, der auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe trägt, um Aminogruppen genau zu markieren.
Marke: Cytiva PA22000
Additional Details : Gewicht : 0.05600kg
Beschreibung
- Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern, Proteinen, Medikamenten und Oligonukleotiden mit CyDye Fluoreszenz-Farbstoffen.
- Für ELISA-, Immunpräzipitations- und Blotting-Anwendungen.
- Farbstoffe werden in vorgemischten Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Markierungen zu gewährleisten.
Bestellinformation
Jedes Kit enthält fünf Fläschchen Farbstoff. Jedes Fläschchen reicht für die Markierung von 1 mg Protein oder30 nmol Aminogruppen.
Spezifikation
Zur Markierung biologischer Verbindungen mit Cy2 Reaktivfarbstoff | |
Cy2 bis-Reaktivfarbstoffpackung | |
Kennzeichnung von 1 mg Protein oder 30 nM Aminogruppen | |
2 bis 8 °C, lichtgeschützt | |
Gelb |
Je | |
Fünf Folienpackungen mit getrocknetem Farbstoff zur Markierung von 1 mg Protein | |
896.95 | |
Reaktiver Farbstoff Cy2-bis |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1