Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktivfarbstoff, 5-Packs
Verwendet für die genaueste Markierung. Cytiva Amersham™ CyDye™ Reaktiv-Farbstoff 5-Packs enthalten einen derivatisierten CyDye, der auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe trägt, um Aminogruppen genau zu markieren.
Marke: Cytiva PA25500
Additional Details : Gewicht : 0.06240kg
Beschreibung
- Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern, Proteinen, Medikamenten und Oligonukleotiden mit CyDye Fluoreszenz-Farbstoffen.
- Für ELISA-, Immunpräzipitations- und Blotting-Anwendungen.
- Farbstoffe werden in vorgemischten Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Markierungen zu gewährleisten.
Bestellinformation
Jedes Kit enthält fünf Fläschchen Farbstoff. Jedes Fläschchen reicht für die Markierung von 1 mg Protein oder30 nmol Aminogruppen.
Spezifikation
Zur Markierung biologischer Verbindungen mit Cy5.5 bis-funktionalem Farbstoff | |
Cy5.5 bis-Reaktivfarbstoffpackung | |
Kennzeichnung von 1 mg Protein oder 30 nM Aminogruppen | |
Cy5.5 bis-funktionaler Farbstoff |
Je | |
Fünf Folienpackungen mit getrocknetem Farbstoff zur Markierung von 1 mg Protein | |
2° bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1