Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ fluoreszierende Nukleotide
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Cy3-CTP
Cy3-UTP
Cy3-dCTP
Cy3-dUTP
Cy3.5-dCTP
Cy5-CTP
Cy5-UTP
Cy5-dCTP
Cy5-dUTP
Cy5.5-dCTP
Value Pack: Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
Vorteilspackung mit 5 × 25 nmol Cy3-dUTP + 5 × 25 nmol Cy5-dUTP
Menge:
100 nmol
100 nm
25 nmol
250 nmol
5 x 25 nmol
5 x 25 nmol
Farbe:
Nahes IR
Orange
Orange, Dunkelrot
Scharlach
Tiefrot
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Zur Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung. CyDye-markierte Nukleotide sind in einer Reihe von hellen, intensiven Farben mit schmalen Emissionsbändern erhältlich—, ideal für Multiplexing innerhalb einer einzigen Probe.
- Geringe nichtspezifische Bindung
- Hohe Fotostabilität
- Hohe Wasserlöslichkeit
- pH-unempfindlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | CyDyes sind eine Gruppe heller Fluoreszenzfarbstoffe, die in der Genomik- und Proteinforschung eingesetzt werden können. Farbstoffmarkierte Cy-Nukleotide besitzen folgende Eigenschaften: |
| pH | 7,4 |
| Molekulargewicht | 765.95 (monofunktional), 949.11 (bifunktional) |
| Produkttyp | Cy3-CTP |
| Reagenzien | Kennzeichnungsreagenzien für die Fluoreszenzmarkierung |
| Wellenlängen | 570 nm |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Menge | 100 nm |
| Farbe | Orange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genomische Forschung und Protein-Forschung, Markierung von DNA- und RNA-Proben, insbesondere bei Mehrfarbenanalysen in Mikroarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung |