Learn More
Cytiva Amersham™ Cy™ 3 Sättigungsfarbstoff
Artikelnummer. 10066034 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
400 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10066034 400 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10066034 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28936683
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
400 nmol CyDye DIGE Fluor Cy3 Sättigungsfarbstoff
Hervorragend geeignet für mehrfarbige Analysen mit hellen und leicht unterscheidbaren Farben
  • Wasserlöslich bei niedrigen und hohen Temperaturen
  • Helle Färbung, sehr empfindlich
  • Minimaler Signalverlust während Markierung, Trennung und Messung
  • Eindeutiges Signal von jedem Fluor mit minimalem Crosstalk
  • Keine Signaländerung über einen weiten pH-Bereich, der während der Trennung der ersten Dimension verwendet wird
Detektieren von Proteinabundanzdifferenzen in der 2-D Fluoreszenzdifferenz-Gelelektrophorese mit dem Ettan DIGE-System; für die Verwendung mit sehr kleinen Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Konzentration 400 nmol
Form Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrfarbige Analyse, die helle und intensive Farben mit schmalen Anregung- und Emissionsbändern liefert
Kitinhalt 400 nmol CyDye DIGE Fluor Cy3 Sättigungsfarbstoff für die präparative Markierung
Menge 400 nmol
Lagerungsbedingungen −15 °C bis −30 °C
Produkttyp Fluoreszenz-Protein-Färbung
Stain Type CyDye DIGE Fluor
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1