Learn More
Invitrogen™ Yeast tRNA (5 mg/mL)
Hochwertiger Träger für die Nukleinsäurefällung
Marke:  Invitrogen™ AM7120G
206.15 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10500kg
Artikelnummer. 10635795
  • 217.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gereinigte Torulla Invitrogen Hefe-RNA eignet sich als Co-Präzipitant in Nukleinsäurefällungen. Kann nicht in Reaktionen eingesetzt werden, die durch exogene RNA gehemmt werden, und ist die kostengünstigste Quelle eines hochwertigen Kopräzipitants. Dieses Gesamt-RNA-Präparat wird in einem Röhrchen mit 0,5 ml mit einer Konzentration von 5 mg/ml in mit Diethylpyrocarbonat behandeltem destilliertem Wasser geliefert. Das Präparat wird in der Regel in einer Arbeitskonzentration von 10 bis 20 μg/ml verwendet.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, genomische DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Bei –20 °C lagern.
Träger für Nukleinsäure-Fällungen
38 ml
5 mg/ml
Hefe-RNA
Trockeneis
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.