Learn More
Invitrogen™ Yeast RNA (10 mg/mL)
Artikelnummer. 10702487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10702487 10 x 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10702487 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM7118
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Träger für die Nukleinsäurefällung
Gereinigte Torulla Invitrogen Hefe-RNA eignet sich als Co-Präzipitationsmittel in Nukleinsäurefällungen. Kann nicht in Reaktionen eingesetzt werden, die durch exogene RNA gehemmt werden, und ist die kostengünstigste Quelle eines hochwertigen Kopräzipitants. Dieses Gesamt-RNA-Präparat wird in zehn 1 ml-Röhrchen mit einer Konzentration von 10 mg/ml in mit Diethylpyrocarbonat behandeltem destilliertem Wasser geliefert. Das Präparat wird in der Regel in einer Arbeitskonzentration von 10 bis 20 μg/ml verwendet.
Was ist ein Co-Präzipitationsmittel?
Co-Präzipitationsmittel sind inerte Substanzen zur Unterstützung der Wiederfindung von Nukleinsäuren bei Alkoholfällungen. Während sie auch für die Fällung großer Mengen von Nukleinsäuren verwendet werden können, sind sie unverzichtbar für die quantitative Rückgewinnung kleiner Mengen von Nukleinsäuren in verdünnten Lösungen. Oft ist die Verwendung solcher Moleküle aus keinem anderen Grund als der Visualisierung der pelletierten Ausfällung nach der Zentrifugation wünschenswert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, Aufreinigung genomischer DNA, Nuklease-Schutzassays, Gelelektrophorese und Blotting für Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei –20 °C lagern.
Konzentration 10 mg/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Träger für Nukleinsäure-Fällungen
Produkttyp Hefe-RNA
Produktlinie Ambion
Menge 10 x 10mg
Versandbedingung Trockeneis