Learn More
Invitrogen™ Urea
Beschreibung
Dieser hochreine Invitrogen-Harnstoff in molekularbiologischer Qualität eignet sich ideal für die Herstellung von denaturierenden Polyacrylamidgelen, die in Nuklease-Protektionsassays verwendet werden. Lieferung in einer Flasche mit 1 kg Inhalt. Der Harnstoff wurde intensiv auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting |
| Verpackungsart | Flasche |
| Produkttyp | Harnstoff |
| Produktlinie | Ambion |
| Reinheit | Molekularbiologische Qualität |
| Menge | 1000 g |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Pulver |