Learn More
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Ultrasensitive Hybridization Buffer
Firmeneigene Mischung aus Hybridisierungsbeschleunigern und Blockierungsmitteln, die die Hybridisierungsstufen erheblich verbessern
Marke:  Invitrogen™ AM8669
1013.38 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10792117
  • 1520.00 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Signale, die früher Tage zur Visualisierung brauchten, sind nun in Stunden erkennbar
  • Lieferung in vier Flaschen zu je 125 ml
  • Erhöhte Empfindlichkeit von Blot-Hybridisierungs-Experimenten
  • Bis zu 100-fach höhere Empfindlichkeit von DNA-Sonden mit Random-Primer; 20-fach erhöhte Empfindlichkeit von RNA-Sonden
  • Reduktion der Hybridisierungszeit auf 2 Stunden
  • Bei Verwendung eines standardmäßigen Hybridisierungspuffers werden nur 1 bis 5 % der Zielmoleküle auf einem Blot mit der Sonde hybridisiert, was Blots zu einer relativ ineffektiven Methode für die Nukleinsäureanalyse macht (Vernier et al. (1996)Anal. Biochem. 235: 11-19); mit ULTRAhyb ultraempfindlichem Hybridisierungspuffer wird die Hybridisierungsreaktion nahezu abgeschlossen, sodass selbst Mengen von 10.000 Molekülen erkannt werden
  • Kompatibel mit isotopisch und nichtisotopisch markierten RNA- und DNA-Sonden in Northern-, Southern- und Dot/Slot-Blots.
  • Enthält 50 % Formamid und ist mit positiv geladenen Membranen kompatibel
  • Benötigt 10 bis 100-mal weniger nicht-isotopisch markierte DNA-Sonde als Standard-Hybridisierungspuffer, wodurch in einer einzelnen Markierungsreaktion viele zusätzliche Hybridisierungen durchgeführt werden können
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C lagern.
Ultraempfindlicher Hybridisierungspuffer
Raumtemperatur
Hybridisierungspuffer
4 x 125 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2822790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM8669
Chargennummer2766551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM8669
Chargennummer2798505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM8669
Chargennummer2861654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM8669
Chargennummer2886863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM8669
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Ultrasensitive Hybridization Buffer > 4 x 125 ml