Learn More
Invitrogen™ ULTRAhyb™-Oligo
Beschreibung
- Enthält eine firmeneigene Mischung aus Hybridisierungsbeschleunigern und Blockierungsmitteln, um die Hybridisierungsstufen zu verbessern
- Lieferung in einer Flasche mit 125 ml Inhalt
- Geringere Sondenmenge pro Blot erforderlich
- Reduktion der Hybridisierungszeit auf 2 Stunden
- Bei Verwendung eines standardmäßigen Hybridisierungspuffers werden nur 1 bis 5 % der Zielmoleküle auf einem Blot mit der Sonde hybridisiert, was Blots zu einer relativ ineffektiven Methode für die Nukleinsäureanalyse macht (Vernier et al. (1996)Anal. Biochem. 235: 11-19)
- Mit dem ULTRAhyb™ hochempfindlichen Hybridisierungspuffer wird die Hybridisierungsreaktion nahezu abgeschlossen, sodass selbst 10.000 Moleküle schon erkannt werden
- Es funktioniert gut mit Oligonukleotiden mit Tm von 78 bis 90 °C und 47 bis 62 % GC-Gehalt; die optimale Hybridisierungstemperatur für Oligonukleotid-Sonden mit unterschiedlichem GC-Gehalt und unterschiedlichen Tm-Werten sollte jedoch empirisch bestimmt werden
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Puffer | Hybridisierungspuffer |
| Menge | 125 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produkttyp | Oligo-Puffer |