Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ MicroRNA Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10370845
Change view
Click to view available options
Menge:
100 reactions
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10370845 100 reactions 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10370845 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4391848
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Enthält Zelllysereagenzien, DNase, TaqMan MikroRNA RT-Reagenzien und TaqMan Universal PCR Master Mix. 100 Probenvorbereitung rxns, 100 DNase rxns, 100 Reverse Transkription rxns und 500 x 20 μl PCR rxns für 100 Reaktionen.
Führen Sie eine MikroRNA (miRNA)-Expressionsanalyse ohne RNA-Aufreinigung direkt aus kultivierten Zellen durch
Erstmalig bieten wir einen einfachen, vollständigen Arbeitsablauf für die miRNA-Expressionsanalyse aus wenigen Proben oder die problemlose Integration in automatisierte Hochdurchsatz-Anwendungen.
  • Komplette validierte Lösung: Der optimierte Arbeitsablauf umfasst Zelllysereagenzien, DNase, TaqMan microRNA-RT-Reagenzien und TaqMan universellen PCR-Mastermix
  • Schnell, einfach und praktisch: Proben in 10 Minuten vorbereiten, um mühsame RNA-Isolierung zu vermeiden
  • Goldstandard-Spezifität: Erzielen Sie hervorragende Ergebnisse mit TaqMan MicroRNA Reagenzien
  • Hohe Leistung: Ergebnisse, die denen mit gereinigter RNA gleichwertig sind
  • Dynamischer Bereich für unterschiedlichstes Eingangsmaterial: Linearer Nachweis von 10 bis 100.000 Zellen
  • Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte miRNA-Analyse, Echtzeit-PCR direkt aus Proben, miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält Zelllysereagenzien, DNase, TaqMan™ MicroRNA RT-Reagenzien und TaqMan™ Universal PCR-Mastermix.
100 Probenvorbereitungsreaktionen, 100 DNase-Reaktionen, 100 Reverse-Transkription-Reaktionen und
500 20 µl PCR-Reaktionen
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
Polymerase DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie Ambion, Cells-to-CT, TaqMan
Produkttyp MicroRNA-Cells-to-C-Kit
Menge 100 reactions
Reverse Transkriptase M-MLV
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 100 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp Zelle