Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Control Kit
Beschreibung
Includes
Xeno RNA Control, 20X Xeno RNA-Kontrolle TaqMan Genexpressionsassay und 20X ACTB (β-Aktin) TaqMan Genexpressionsassay für 100 Reaktionen.
Das Invitrogen™ TaqMan™ Cell-to-CT Control Kit wurde für die Verwendung mit dem TaqMan™ Gene Expression Cell-to-CT Kit entwickelt. Das Kontrollkit enthält das synthetische RNA-Transkript XenoRNA™ Control mit einer einzigartigen Sequenz ohne Homologie zu aktuellen annotierten biologischen Sequenzen, was es zu einer idealen Kontrolle für jedes Experiment macht. Das Kontrollkit enthält außerdem einen TaqMan™ Genexpressionsassay für das Ziel von XenoRNA™ Control sowie einen TaqMan™ Genexpressionsassay für das hochexprimierte endogene Kontrollgen β-Aktin.
- Bestätigt eine ausreichende Zelleingabe
- Überwacht das Vorhandensein von RT- oder Echtzeit-PCR-Inhibitoren
- Kontrolle für die Probennormierung
- Überwachung der Hemmung und Bestätigung einer ausreichenden Zelleingabe
- Bewerten Sie die Kompatibilität mit neuen Zelllinien
- Interne Sondenmodifikation: Nicht fluoreszierender Quencher (3')FAM (5')MGB (Minor Groove Binder, bindet an die kleine Furche) (3')
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR), Real-Time PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Real-Time PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Xeno™ RNA-Kontrolle, 20X Xeno™ RNA-Kontrolle TaqMan™ Genexpressionsassay und 20X ACTB (β-Aktin) TaqMan™ Genexpressionsassay bei -20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Kontroll-Template | XenoRNA™ Kontrolle (synthetisches RNA-Transkript) |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Gensymbol | ACTB |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | Ambion, Cells-to-CT, TaqMan |
| Mehr anzeigen |