Learn More
Invitrogen™ TAE (25X)
Getestet auf RNase- und DNase-Kontamination
Marke: Invitrogen™ AM9870
Additional Details : Gewicht : 1.72000kg
Beschreibung
Invitrogen 25X TAE (hochreiner Tris-Acetat-EDTA-Puffer) wurde gründlich auf RNase- und DNase-Kontamination untersucht und eignet sich daher ideal für den Einsatz in empfindlichen Anwendungen. Zehn Pakete werden geliefert, die jeweils das erforderliche Pulver enthalten, zur Herstellung von 1 l von 25X TAE-Puffer nach Zugabe von H2O. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Technische Daten:
- Aussehen: Weißes kristallines Pulver
- Molekulargewicht: Tris-Acetat-Pufferkomponente – 121,14; EDTA-Komponente – 372,3
- Kompatibel mit Agarose-Gelen
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Running Buffers | |
25X | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting | |
Ambion™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.