Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), RNase-frei
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 x 1 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 Liter
Beschreibung
Die Invitrogen™ 20X SSC-Lösung für die Molekularbiologie wird in vier 1 l-Flaschen geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Konzentration | 20X |
| Verpackungsart | Flasche |
| Produktlinie | Ambion |
| Menge | 4 x 1 l |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.