Learn More
Invitrogen™ SDS, 10% Solution, RNase-free
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
264.00 CHF - 385.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Konzentration | 0,1 |
Verpackungsart | Flasche |
Produkttyp | SDS |
Produktlinie | Ambion™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10525975
|
Invitrogen™
AM9822 |
500 ml |
264.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10712687
|
Invitrogen™
AM9823 |
1 l |
385.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die Invitrogen™ 10%ige SDS-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. SDS wird sowohl als Bestandteil von Hybridisierungs- als auch Waschpuffern für Northern und Southern Blots verwendet und ist Labor vielseitig verwendbar.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Flasche | |
Ambion™ | |
Flüssig |
0,1 | |
SDS | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.