Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™-96 Total RNA Isolation Kit
Beschreibung
Das RNAqueous-96 Kit dient der Isolierung von phenolfreier Gesamt-RNA mit hohem Durchsatz aus 100–2.000.000 Zellen oder aus 0,1–1,5 mg Gewebe mit einer auf Guanidinium basierenden Separationstechnologie mit Lyse-/Vergällungsmittel und Glasfaserfilter. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 192 (2 x 96) RNA-Aufreinigungen. Das RNAqueous-96 Kit eignet sich ideal für die Isolierung von Gesamt-RNA aus mehreren Proben und sehr kleinen Proben.
Verwendung des RNAqueous-96 Kits Das Verfahren verwendet einen RNA-bindenden Glasfaserfilter und entweder Vakuumfiltrations- oder Zentrifugationsmethoden, um eine hohe Ausbeute intakter RNA zu gewährleisten. Optional ist zur Gewährleistung der Entfernung genomischer DNA für RT-PCR-Anwendungen eine DNase-Behandlung auf dem Filter möglich. Die 96-Well-Platten sind mit den gängigsten 96-Well-Platten-Vakuumkammern und 96-Well-Platten-Zentrifugenrotoren kompatibel. Das RNAqueous-96 Kit bietet eine konstant hohe Ausbeute an RNA aus verschiedenen Mengen Ausgangsmaterial. Die hohe Qualität der isolierten RNA wird veranschaulicht.
- Automatisierte Protokolle, kompatibel mit hohem Durchsatz
Zubehörprodukt Das automatisierte RNAqueous 96-Kit (Kat. Nr. AM1812) ist das gleiche Produkt in einem für die Automatisierung geeigneten Format.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 50 ml Nuklease-freies Wasser; bei Raumtemperatur lagern • 50 ml Elutionslösung; Raumtemperatur • 2 Filterplatten; Raumtemperatur • 2 Entnahmeplatten; Raumtemperatur • 2 selbsthaftende Plattenversiegler; Raumtemperatur • 2 Plattendeckel; Raumtemperatur • 50 ml Lyse-/Bindungslösung; Raumtemperatur; 4 °C • 175 ml Waschlösung (konzentriert); 4 °C • 53 ml Rebinding-Gemisch; 4 °C • 12 ml DNase I-Puffer; -20 °C • 1,25 ml DNase I; -20 °C |
| Isolation Technology | Kieselgelplatte |
| Elutionsvolumen | ≥ 50 μl |
| Probentyp | Zellen, Gewebe, Gewebe (Säugetiere) |
| Endprodukttyp | Gesamt-RNA |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiPROBE™ II HT |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung |
| Menge | 192 Aufreinigungen |
| Versandbedingung | Box 1: Eisbox 2: Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |