Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™-96 Automated Kit
Aufreinigung von Gesamt-RNA mit hohem Durchsatz
Marke: Invitrogen™ AM1812
Additional Details : Gewicht : 1.51000kg
Includes: 4 Filterplatten, 4 Sammelplatten mit Deckeln, 4 Kulturplatten, 1 Heizplatte mit Deckel, 100 ml Nuclease-freies Wasser, 100 ml Elutionslösung, 100 ml Lyse/Bindungslösung, 100 ml IPG-Mischung und 2x 175 ml Waschlösungskonzentrat (1,25 ml DNase I (20 U/μl)) und 12 ml DNase 1-Puffer
Beschreibung
Das automatisierte Invitrogen RNAqueous-96 Kit wird für die automatisierte, phenolfreie Gesamt-RNA-Isolierung aus 100-500.000 Zellen oder 0,1–1 mg Gewebe unter Verwendung einer Lyse oder eines Vergällungsmittels auf Guanidinium-Basis und Glasfaser-Filtertrenntechnologie verwendet. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für 384 (4 x 96) RNA-Aufreinigungen. Mit seinem RNA-bindenden Glasfaserfilter erzielt das RNAqueous-96 Automatik-Kit eine hohe, reproduzierbare Ausbeute an intakter RNA. Optional ist zur Gewährleistung der Entfernung genomischer DNA für RT-PCR-Anwendungen eine DNase-Behandlung auf dem Filter möglich.
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Spezifikation
• 4 Filterplatten; bei Raumtemperatur • lagern 4 Sammelplatten mit Deckel; Raumtemperatur • 4 Kulturplatten; Raumtemperatur • 1 Wärmeplatte mit Deckel; Raumtemperatur • 100 ml Nuklease-freies Wasser; Raumtemperatur • 100 ml Elutionslösung; Raumtemperatur • 100 ml Lyse-/Bindungslösung; 4 °C • 100 ml Rebinding-Gemisch; 4 °C • 2x 175 ml Waschlösung (konzentriert); 4 °C • 1,25 ml DNase 1; -20 °C • 12 ml DNase 1-Puffer; -20 °C |
|
105 μl | |
Gesamt-RNA | |
MultiPROBE™ II HT, Biomek™ 2000, Liquid-Handling-Systeme | |
384 Preps | |
Zellen: ≤105 Gewebe: 0,1–1 mg |
Vakuumfilterplatte (Glasfaserfilter) | |
Zellen, Gewebe, Gewebe (Säugetiere) | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung | |
Box 1: Eisbox 2: Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.