Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™-4PCR Total RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 10196864
Click to view available options
Menge:
30 Aufreinigungen
Packungsgröße:
30 Reaktionen
Product Code. 10196864
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ AM1914
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
600 μl 10x DNase I-Puffer; 45 μl DNase I 2U/μl; 1 ml Formaldehyd-Lastfarbstoff; 100 μl lineares Acrylamid 5 mg/ml; 50 μl Positivkontrollprimer; 1 ml 5M-Ammoniumacetat; 35 ml Wasser für 64 % Ethanol; 600 ml DNase-Inaktivierungsreagenz; 30 ml Lyse/Bindungslösung; 25 ml Waschlösung 1; 35 ml Waschlösung 2/3; 3 Stößel zum Mörsern von Gewebe; 30 Filterkartuschen; 60 Entnahmeröhrchen; 25 ml Elutionslösung
Isoliert Gesamt-RNA aus kleinen Gewebeproben oder Zellen
Das RNAqueous 4PCR-Kit wird für die phenolfreie Gesamt-RNA-Isolierung aus kleinen Gewebeproben (0,5 bis 75 mg) oder aus Zellen (∽100 Zellen bis ∽1x 107 Zellen) mit Hilfe einer Guanidinium-basierten Lyse-/Vergällungs- und Glasfaserfilter-Trenntechnologie verwendet. DNA-free™ Reagenzien zur DNA-Entfernung sind im Kit enthalten, wodurch sich die isolierte RNA besonders gut für die RT-PCR eignet.
  • DNA-freie RNA für RT-PCR
  • Schnelle, phenolfreie Gesamt-RNA-Isolierung
  • Neuartiges Reagenz zur schnellen und sicheren Entfernung von DNase und zweiwertigen Kationen
Verwendung des RNAqueous 4PCR-Kits
Das RNAqueous 4PCR-Kit wurde für die Isolierung von RNA für Anwendungen wie die RT-PCR entwickelt, die von seinen robusten Fähigkeiten zum Abbau genomischer DNA profitieren. Bei Verwendung in Verbindung mit der RNAlater™ Gewebeentnahme: RNA-Stabilisierungslösung: die meisten Gewebeproben können bei 4 °C gelagert und anschließend ganz leicht mit den im Kit enthaltenen Stößeln in Standard-Mikrofugenröhrchen zerdrückt werden. Kein Schockgefrieren in Flüssigstickstoff oder Zerdrücken mit Mörser erforderlich.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung • 600 µl 10X DNase 1 Puffer;bei -20 °C
lagern• 45 µl DNase 1; -20 °C
• 1 ml Formaldehyd-Lastfarbstoff; -20 °C
• 100 µl lineares Acrylamid; -20 °C
• 50 µl Primer für Positivkontrollen; -20 °C
• 1 ml 5M Ammoniumacetat; -20 °C
• 35 ml Wasser; 4 °C
• 600 µl Reagenz zur DNase-Inaktivierung; 4 °C
• 30 ml Lyse-/Bindungslösung; 4 °C
• 25 ml Waschlösung Nr. 1; 4 °C
• 35 ml Waschlösung 2/3 (konzentriert); 4 °C
• 3 Stößel; Raumtemperatur
• 30; Filterkartuschen; Raumtemperatur
• 60 Entnahmeröhrchen; Raumtemperatur
• 25 ml Elutionslösung; Raumtemperatur
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 10 Min. (nach Probenhomogenisierung)
Elutionsvolumen 50 bis 120 μl
Probentyp Gewebe, Zellen
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Menge 30 Aufreinigungen
Versandbedingung Box 1: Eisbox
2: Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Gewebe: ≤ 75 mg
-Zellen: ≤ 107
Ertrag ≤ 10 μg pro 1 mg Gewebe
≤ 1 μg pro 1 x 105 Zellen
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • RNAqueous-4PCR Total RNA Isolation Kit
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Mercaptoethanol, Formamide, Formaldehyde, Methanol, Acrylamide