Learn More
Invitrogen™ RNA Rapid Extraction Solution
Artikelnummer. 10311525
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10311525
Marke: Invitrogen™ AM9775
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schnellverfahren zur Freisetzung von RNA aus Whatman FTA-Karten
Invitrogen™ RNA Rapid Extraction-Lösung dient zur Freisetzung von RNA aus dem Papier vor der RNA-Isolierung. 10 ml im Lieferumfang enthalten.
  • Schnelles 5-minütiges Verfahren zur Freisetzung von RNA aus Whatman™ FTA™-Karten
  • Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Die Integrität der RNA bleibt unberührt
Für Real-Time PCR bereite Scheiben, die aus FTA™ Karten gestanzt wurden, werden einfach in RNA Rapid Extraktionslösung getaucht und 5 Minuten lang bewegt, um die Probe für die RNA-Isolierung freizusetzen – und gleichzeitig die RNA vor Abbau zu schützen. Die RNA kann dann mit dem MagMAX-™-96 Viral RNA-Isolationskit (SKU-Nr. AM1836) aus der RNA Rapid Extraktionslösung aufgereinigt werden. Die hochwertige aufgereinigte RNA eignet sich für quantitative RT-PCR oder andere Downstream-RNA-Anwendungen. Wha™an™ FTA™ Karten können mit praktisch jedem Probentyp verwendet werden, einschließlich Blut, Kulturzellen, bukkalen Zellen, Pflanzenmaterial, Bakterien, Plasmiden, Mikroorganismen, festem Gewebe, viralen Partikeln und mehr.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Isolation Technology Organische Extraktion
Probentyp Pflanzenproben, Blut, andere Proben, Bakterien, Zellen, Whatman FTA-Kartenproben
Endprodukttyp Gesamt-RNA, virale DNA/RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Geräte) MagMAX™-96 Virales RNA-Isolierungskit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Enthält Lösung, ohne Handbuch
Produktlinie Ambion
Menge 10 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Target Virale DNA/RNA, Gesamt-RNA, Gesamt-RNA