Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA-Aufreinigungskit, Hefe
Artikelnummer. 10628999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10628999 50 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10628999 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1926
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Keine enzymatische Vorbehandlung erforderlich
Für die Isolierung von extrem hochwertiger RNA aus Hefe ohne Verwendung enzymatischer Vorbehandlungen, welche die Genexpressionsprofile verändern können. Jedes Invitrogen-Kit enthält ausreichend Reagenzien für je 50 Aufreinigungen von 107 bis 108 Hefezellen.
Es war traditionell schwierig, qualitativ hochwertige RNA von Hefe zu isolieren, da beim Aufschluss der Zellen Probleme auftraten. Viele Protokolle verwenden enzymatische Vorbehandlungen, die sich auf Genexpressionsmuster auswirken können. Das RiboPure-Yeast RNA Isolationskit verwendet keine enzymatischen Vorbehandlungen und ändert daher keine Expressionsprofile. Es kombiniert eine einfache und effiziente Glas-Bead/Ein-Schritt Phenol–vermittelte Unterbrechung mit dem Invitrogen Vortex Bead Beater Adapter, gefolgt von einem Glasfaserfilter–basierten RNA-Aufreinigungsschritt. Nach der DNase-Behandlung mit den enthaltenen DNA-free™ Reagenzien ist die resultierende RNA außergewöhnlich rein und enthält wenig bis keine genomische DNA (weniger als 0,05 %). Das Kit wurde bei Invitrogen ausgiebig verwendet, um hochwertige RNA aus Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Pichia pastoris und Candida albicans zu isolieren. Das Kit bietet die höchste Ausbeute jeder Methode, die von jeder dieser Spezies getestet wird.
  • Höchste Ausbeute an Gesamt-RNA verfügbar
  • Keine enzymatische Vorbehandlung erforderlich
  • Enthält DNA-free™ Reagenzien
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anwendungen:
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Hefe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 50 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss; bei Raumtemperatur lagern
• 50 Filterkartuschen; Raumtemperatur
• 100 Entnahmeröhrchen (2 ml); Raumtemperatur
• 24 ml Lysepuffer; 4 °C
• 2,4 ml 10 % SDS; 4 °C
• 24 ml Phenol:Chloroform:IAA; 4 °C
• 95 ml Bindungspuffer; 4 °C
• 35 ml Waschlösung 1; 4 °C
• 50 ml Waschlösung 2/3 (konzentriert); 4 °C
• 5 ml Elutionslösung; 4 °C
• 80 g Zirkonia Beads; -20 °C
• 550 µl 10X DNase 1 Puffer; -20 °C
• 200 µl DNase 1; -20 °C
• 550 µl DNase Inaktivierungsreagenz; -20 °C
Isolation Technology Spin-Säule (Glasfaserfilter)
Aufreinigungszeit 1,5 h (Einschließlich DNase-Behandlung)
Elutionsvolumen 50 bis 100 μl
Probentyp Hefe
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Menge 50 Aufreinigungen
Versandbedingung Box 1: Eisbox
2: Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Bis zu 108 Zellen
Ertrag Bis zu 300 μg