Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase H, aus E. coli, 10 U/μl
Artikelnummer. 10360395
Click to view available options
Menge:
1000 E
200 U
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10360395
Marke: Invitrogen™ AM2293
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Endonukleasefrei, exonukleasefrei, proteasefrei
Ribonuklease H (RNase H) ist von einem E. coli-Stamm isoliert, der das Gen überexprimiert. RNase H beseitigt RNA in RNA:DNA-Hybriden speziell zur Herstellung von 3'-Hydroxyl- und 5'-Phosphat-terminierten Produkten.
  • Beseitigt keine DNA oder unhybridisierte RNA
  • Integraler Bestandteil der meisten RNA-Amplifikations- und NASBA-Protokolle und kann verwendet werden, um spezifische RNAs zu beseitigen, wenn komplementäres DNA-Oligo hybridisiert wird, wie z. B. die Entfernung des Poly(A)-Schwanzes von mRNA, die mit Oligo(dT) hybridisiert wird
  • Rigoros getestet auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse- und Protease-Aktivität
  • Lieferung in einem Röhrchen mit 200 U (10 U/μl
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit Ribonuklease H ist die Enzymmenge, die erforderlich ist, um 1,5 Fluoreszenz-RFUs pro Sekunde bei 37°C zu erhöhen, wobei 20 pmol der RNaseAlert™-Sonde verwendet wird, die mit 1.000 pmol eines komplementären Oligonukleotids als Substrat gekoppelt ist
PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Inhalt und Lagerung -20 °C
Versandbedingung Trockeneis
Enzym RNase
Menge 1000 E
Produkttyp RNase H
Produktlinie Ambion