Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Reagenz für Pflanzen-RNA
Isolierung von Gesamt-RNA aus Pflanzengewebe
Marke: Invitrogen™ 12322012
960.00 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 60-24-2 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : II
Includes: Lieferung als gebrauchsfertige Lösung.
Description
Das Reagenz für pflanzliche RNA umfasst nur eine Komponente und wurde optimiert für die Isolierung großer Mengen an hochwertiger Gesamt-RNA aus einer Vielzahl pflanzlicher Gewebeproben, insbesondere solche mit hohem Gehalt an Polyphenolen (z. B. Koniferennadeln) oder Stärke (z. B. Kartoffelknollen oder Samen).
Verbesserte Qualität und Reinheit pflanzlicher RNA Das Reagenz für pflanzliche RNA bietet eine geringere Kontamination der Proben-DNA, eine doppelt so hohe Wirksamkeit wie das TRIzol Reagenz und ein vereinfachtes Protokoll zur RNA-Extraktion mit minimiertem Arbeits- und Zeitaufwand. Das Ergebnis ist eine hohe Ausbeute an hochreiner RNA (ermittelt durch A260/A280 und Gelanalyse) aus einer Vielzahl von pflanzlichen Ausgangsmaterialien.
Gute Anwendbarkeit bei Ausgangsmaterialmengen im Milligramm- oder GrammbereichDas Reagenz für pflanzliche RNA bietet eine größere Flexibilität für unterschiedliche Probengrößen und Verarbeitungsformate und kann sowohl für kleine Mengen (bis 0,1 g Pflanzengewebe) als auch für umfangreiche Proben (0,1 bis 5 g Pflanzengewebe) zur Isolierung von Gesamt-RNA verwendet werden. Der Lieferumfang (100 ml) ist ausreichend für 200 Reaktionen mit 100 mg Gewebe oder für 4 Reaktionen mit 5 g Gewebe.
- Isolierung hochwertiger RNA aus schwierigem Pflanzenmaterial
- Gute Ergebnisse bei RNA-Isolierungen mit kleinen oder großen Mengen
- Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
Die isolierte RNA ist ideal für vielfältige Anwendungen und Produkte:
- Kits zur Erstellung von cDNA-Bibliotheken
- Real-Time PCR (qPCR)
- Kits und Reagenzien für Northern Blotting
- Kit für die Poly(A)-Auswahl mit Kontrollreagenzien und Assays
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen
Specifications
Das PureLink™ Reagenz für pflanzliche RNA wird als gebrauchsfertige Lösung geliefert. Bei +4°C lagern. | |
1 h | |
Gesamt-RNA | |
Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), cDNA-Bibliothekserstellung, Nuklease-Schutz-Assays, Northern Blotting | |
1 | |
Bis zu 1 g Gewebe oder 1 x 10^7 Zellen |
Organische Extraktion | |
Pflanzenproben | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
200 Aufreinigungen | |
Skalierbar | |
Gesamt-RNA |
Safety and Handling
- PureLink Plant RNA Reagent
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Mercaptoethanol, SODIUM AZIDE, lgepal
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.