Learn More
Invitrogen™ Proteinase K Powder
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Proteinase K bleibt aktiv:
- Über einen breiten pH-Bereich hinweg (optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5)
- Unter denaturierenden Bedingungen (z. B. bei Vorhandensein von SDS oder Harnstoff)
- bei Vorhandensein von Metall-Chelatbildnern (z. B. EDTA)
- Bei vergleichsweise hohen Temperaturen (optimale Abbautemperatur liegt bei 65 °C)
Anwendungen
- Entfernung endogener Nukleasen während der Herstellung von DNA und RNA
- Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
- Endodeoxyribonuklease- und Exodeoxyribonuklease-Assays
- Flüssigform auf Abwesenheit von RNase getestet
Definition einer Einheit
- Ein mAnson wird beschrieben als die Enzymmenge, die innerhalb einer Minute bei 37 °C 1 µmol Folin-positiver Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freisetzt.
Lagerungsbedingungen
- Trockenpulver in Trockenmittel bei -20 °C lagern.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Wirtsspezies | T. album |
| Verpackung | Flasche |
| Inhalt und Lagerung | Trockenpulver in Trockenmittel bei –20 °C lagern. |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | 500 mg |
| Produkttyp | Proteinase K |
| Produktlinie | Ambion |