Learn More
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG Kit
Beschreibung
Includes
Lagern Sie nukleasefreies Wasser, Mikrofugenröhrchen und Mikrofugenröhrchen mit Zentrifugationssäulen bei Raumtemperatur. Lagern Sie 2X Bindungslösung, Waschlösung 1, Waschlösung 2 und Oligo(dT)-Cellulose bei 4 °C. Lagern Sie RNA-Lagerungslösung, 5M-Ammoniumacetat und Glycogen (5 mg/ml) bei -20 °C.
Benötigt
Magnetständer
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patent pending) uses magnetic technology for the selection of mRNA that typically requires only a single round of selection yet yields RNA that is more highly enriched and devoid of rRNA than other procedures. Each kit contains sufficient reagents for the isolation of mRNA from up to 8 mg of total RNA.
• Die derzeit höchste mRNA-Rückgewinnungsrate aller erhältlichen Kits
• Hohe Stringenz zur Verringerung von rRNA-Rückständen
• Eine Auswahlrunde ist für die meisten Anwendungen ausreichend
Die herausragende Leistung des Poly(A)Purist™ MAG Kits wird durch einen Vergleich mit der durch 4 andere Kits gewonnenen mRNA deutlich (siehe Abbildung). Das Kit bindet die RNA in Chargen an vorgemessene Aliquoten von Oligo(dT)-Cellulose und umgeht dadurch das Probleme der langsamen Flussraten und verstopften Säulen, die häufig bei der konventionellen gravitätsgesteuerten Chromatographie auftreten. Die Selektion mittels Magnet – Beads sorgt für eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, einfache Handhabung sowie Skalierbarkeit Das gesamte Auswahlverfahren kann in nur 45 Minuten abgeschlossen werden (siehe Abbildung).
Zubehör:
Für die Verwendung dieses Kits ist ein magnetischer Ständer erforderlich. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen, einschließlich dem Magnetfuß für ein Röhrchen (SKU-Nr. AM10026) und dem Magnetfuß für 6 Röhrchen (SKU-Nr. AM10055).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie nukleasefreies Wasser, Mikrofugenröhrchen und Mikrofugenröhrchen mit Zentrifugationssäulen bei Raumtemperatur. 2X Bindungslösung, Waschlösung 1, Waschlösung 2 und Oligo(dT) Cellulose bei 4 °C lagern. Lagern Sie die RNA-Aufbewahrungslösung, 5M Ammoniumacetat und Glykogen (5 mg⁄ml) bei –20 °C. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Magnetic Bead, Oligo dT Affinity |
| Probentyp | RNA (Gesamt) |
| Endprodukttyp | mRNA |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroarray-Analyse, Reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Mikroinjektion, Nukleinsäure-Markierung, In-vitro-Translation, cDNA-Bibliothekserstellung, Northern Blotting, Nuclease Protection Assays |
| Produktlinie | Ambion, Poly(A)Purist |
| Produkttyp | MAG-Kit |
| Menge | 1 kit |
| Mehr anzeigen |