Learn More
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG Kit
Der gesamte Vorgang dauert nur 45 Minuten
Marke: Invitrogen™ AM1922M
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Includes: Lagern Sie nukleasefreies Wasser, Mikrofugenröhrchen und Mikrofugenröhrchen mit Zentrifugationssäulen bei Raumtemperatur. Lagern Sie 2X Bindungslösung, Waschlösung 1, Waschlösung 2 und Oligo(dT)-Cellulose bei 4 °C. Lagern Sie RNA-Lagerungslösung, 5M-Ammoniumacetat und Glycogen (5 mg/ml) bei -20 °C.
Requires : Magnetständer
Beschreibung
- Das Ambion Poly(A)Purist MAG Kit (zum Patent angemeldet) nutzt eine Magnettechnologie für die Auswahl von mRNA, wobei normalerweise eine einzige Auswahlrunde ausreicht, die aber RNA liefert, die stärker angereichert und rRNA-frei ist als bei anderen Verfahren. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Isolierung von mRNA aus bis zu 8 mg Gesamt-RNA
- Die derzeit höchste mRNA-Rückgewinnungsrate aller erhältlichen Kits
- Hohe Stringenz zur Verringerung von rRNA-Rückständen
- Eine Auswahlrunde ist für die meisten Anwendungen ausreichend
- Die herausragende Leistung des Poly(A)Purist MAG Kits wird durch einen Vergleich mit der durch vier andere Kits gewonnenen mRNA deutlich. Das Kit bindet die RNA in Chargen an vorgemessene Aliquoten von Oligo(dT)-Cellulose und umgeht dadurch das Probleme der langsamen Flussraten und verstopften Säulen, die häufig bei der konventionellen gravitätsgesteuerten Chromatographie auftreten. Die Selektion mittels Magnet-Beads sorgt für eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, einfache Handhabung sowie Skalierbarkeit
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagern Sie nukleasefreies Wasser, Mikrofugenröhrchen und Mikrofugenröhrchen mit Zentrifugationssäulen bei Raumtemperatur. 2X Bindungslösung, Waschlösung 1, Waschlösung 2 und Oligo(dT) Cellulose bei 4 °C lagern. Lagern Sie die RNA-Aufbewahrungslösung, 5M Ammoniumacetat und Glykogen (5 mg⁄ml) bei –20 °C. | |
Magnetic Bead, Oligo dT Affinity | |
mRNA | |
Mikroarray-Analyse, Reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Mikroinjektion, Nukleinsäure-Markierung, In-vitro-Translation, cDNA-Bibliothekserstellung, Northern Blotting, Nuclease Protection Assays | |
MAG-Kit mit Handbuch | |
45 min |
Kit | |
RNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Ambion™, Poly(A)Purist™ | |
mRNA |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.