Learn More
Invitrogen™ Phenol:Chloroform:IAA, 25:24:1, pH 6.6
Artikelnummer. 10554645
Click to view available options
Menge:
100 ml
400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10554645
Marke: Invitrogen™ AM9730
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beseitigt Handhabungsprobleme und bietet eine praktische, sichere und einfache Alternative zur Zubereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol
  • Bei RNA- und DNA-Extraktionsverfahren hilft saures Phenol:Chloroform:IAA (pH 7,9) bei der Stabilisierung der Grenzschicht und verhindert Aufschäumen beim Mischen
  • Die Vorbereitung von Phenol für Anwendungen in der Molekularbiologie ist wegen seines toxischen und korrosiven Charakters ein zeitaufwändiges und oft gefährliches Verfahren
  • Ambion™ vorgemischte, qualitätsgeprüfte, gesättigte Phenole sind gebrauchsfertig
  • Dies beseitigt Handhabungsprobleme und bietet eine praktische, sichere und einfache Alternative zur Vorbereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol
  • Lieferung bei pH 6,6 (pH 7,9 ± 0,2), Puffer enthalten
  • Bei 4 – 20 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenole
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C oder -20 °C lagern.
Verpackungsart Flasche
pH pH 6,6
Produktlinie Ambion
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.