Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ Prehybridization/Hybridization Buffer
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Funktionell getestet mittels Northern Blotting und zertifiziert RNase-frei
- Enthält 50 % Formamid mit firmeneigenen Substanzen zur Blockierung und Hintergrundreduktion
- Blockierungsmittel minimieren die Kreuzhybridisierung an ribosomale Sequenzen
- Substanzen zur Hintergrundreduktion erhöhen das Signal-Rausch-Verhältnis indem sie Hybridisierung an die Membran unterdrücken. Dies ist bei Protokollen mit nicht isotopischer Detektion besonders wichtig
- Die gleiche Komponente ist in den NorthernMax Hochempfindliche Northern Blotting-Kits enthalten, jedoch in einem größeren Format
- Gebrauchsfertig
- Umfassende Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Konzentration | 10X |
| Produkttyp | Vorhybridisierungs-/Hybridisierungspuffer für die Northern Blot-Analyse |
| Menge | 500 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |