Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ One-Hour Transfer Buffer
Artikelnummer. 10167824
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10167824
Marke: Invitrogen™ AM8672
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneller Transferpuffer über Nacht, effizienter als die Norm
  • Der Transfer ist in 1,5 bis 2 Stunden abgeschlossen.
  • Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
  • Der Transferpuffer ist nicht mit Nitrozellulosemembranen kompatibel
  • Die gleiche Komponente ist in den NorthernMax Hochempfindliche Northern Blotting-Kits enthalten, jedoch in einem größeren Format
  • Umfassende Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produkttyp Transferpuffer für die Northern Blot-Analyse
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur