Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ Low Stringency Wash Buffer
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die gleiche Komponente ist in den NorthernMax Hochempfindliche Northern Blotting-Kits enthalten, jedoch in einem größeren Format
- Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei, funktionell getestet durch Northern Analyse
- Umfassende Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Puffer | Waschpuffer |
| Produkttyp | Waschpuffer für die Northern Blot-Analyse |
| Menge | 1 l |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |