Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™-Gly Sample Loading Dye
Click to view available options
Menge:
6 x 1 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
6 Milliliter
Beschreibung
- Das Volumenverhältnis von Lösung zu Probe ist geringer als in vielen Protokollen, sodass vor der Gelbeladung in der Regel keine Probenfällungen erforderlich sind
- Ethidiumbromid wird in die Lösung vorgemischt
- Geliefert in sechs Röhrchen mit je 1 ml
- Rigoros getestet auf nicht spezifische Endonuklease-Aktivität, Exonuklease-Aktivität, RNase-Aktivität und Funktionalität
- Kompatibel mit glyoxalhaltigen Gelen
- Die gleiche Lösung wird in Invitrogen-Kits geliefert
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern-Blotting, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
| Marker oder Farbstoff | Ethidiumbromid |
| Produkttyp | Probenladefarbstoff für die Northern Blot-Analyse |
| Gelkompatibilität | Glyoxal-enthaltende Gele |
| Menge | 6 x 1 ml-Röhrchen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |