Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ Formaldehyd-Ladefarbstoff
Artikelnummer. 10744597
Click to view available options
Menge:
6 x 1 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
6 Milliliter
Artikelnummer. 10744597
Marke: Invitrogen™ AM8552
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Gebrauchsfertige Lösung
  • Zur Verwendung Lösung der RNA-Probe hinzugeben (3 Teile Lösung: 1 Teil Probe) und kurz erhitzen. Die Proben sind dann zum Laden bereit.
  • Bei Bedarf kann Ethidiumbromid in die Proben gegeben werden
  • Kompatibel mit formaldehydhaltigen Gelen
  • Die gleiche Lösung wird in Invitrogen-Kits verwendet
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern-Blotting, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Produkttyp Ladefarbstoff für die Northern Blot-Analyse
Gelkompatibilität Formaldehyd-enthaltende Gele
Menge 6 x 1 ml-Röhrchen
Versandbedingung Raumtemperatur