Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II-Bacteria RNA Amplification Kit Artikelnummer.: 10259724
Invitrogen™ MessageAmp™ II-Bacteria RNA Amplification Kit
Artikelnummer. 10259724
20 Reaktionen, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10259724
Marke: Invitrogen™ AM1790
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die hochempfindliche Analyse von Ganzgenomexpressionen
Das Kit verwendet eine auf der In-vitro-Transkription (IVT) –basierende lineare Amplifikationsmethode, die für die Verwendung mit bakterieller RNA optimiert ist.
Verwendung des MessageAmp II-Bacteria RNA Amplifikationskits
Dieses Kit ist das einzige handelsübliche Kit für die Amplifikation prokaryotischer mRNA. Das Kit ist kompatibel mit allen Bakterienarten und Input-RNA aus mehreren Quellen wie Gesamt-RNA, bakterieller mRNA oder RNA. Mit dem MessageAmp II Bakterienkit erzeugte aRNA kann entweder durch Integration eines markierten Nukleotids in die IVT-Reaktion oder durch reverse Transkription von aRNA in einer Reaktion mit einem markierten Nukleotid markiert werden. Das MessageAmp II-Bacteria Kit kann daher sowohl für 33P-markierte cDNA mit codogenen Strängen (für Nylon-PCR–Arrays) als auch für mit Biotin oder Fluoreszenzfarbstoff markierte aRNA für Glas-Objektträger-Mikroarrays oder Affymetrix GeneChip™ Arrays verwendet werden.
Zusatzprodukte
Mit dem MICROBEnrich™ Kit kann RNA aus Wirtszellgemischen herausgelöst werden (Kat.-Nr. AM1905). Mit dem MICROBEnrich™ Kit kann RNA aus Wirtszellgemischen herausgelöst werden (Kat.-Nr. AM1901).
  • Maximale Empfindlichkeit: Amplifikation ab 10 ng mRNA bzw. 100 ng Gesamt-RNA; 10- bis 500-mal weniger Input-RNA für die Untersuchung von Mikroarrays benötigt
  • Derzeit höchste Ausbeute an vollständigen Transkripten: enthält ArrayScript™ RT, das bis zu doppelt so viel vollständige cDNA wie M-MLV, AMV oder SuperScript™ II erzeugt
  • Absolut zuverlässige Daten: hohe Reproduzierbarkeit von Reaktionen mit dem Pearson-Korrelationskoeffizienten >0,995
Expressionsarray-Markierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Mikroarray-Analyse, RNA-Amplifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bakterien-RNA-Amplifikationskit
Zelltyp Prokaryotische Zelle
Inhalt und Lagerung Folgendes bei -20 °C in einem frostfreien Tiefkühlschrank lagern:
• 22 µl PAP
• 22 µl 10x Poly(A)-Tailing-Buffer
• 12 µl Poly(A)-Tailing-ATP
• 22 µl T7 Oligo(dT)-VN-Primer
• 22 µl ArrayScript™ reverse Transkriptase
• 22 µl RNase-Inhibitor
• 22 µl 10x Erststrang-Puffer
• 170 µl dNTP-Gemisch
• 210 µl 10x Zweitstrang-Puffer
• 42 µl DNA-Polymerase
• 22 µl RNase H
• 84 µl T7 Enzymgemisch
• 84 µl 10x T7-Reaktionspuffer
• 84 µl je T7 ATP, CTP, GTP und UTP
• 1,75 ml Nuclease-freie Wasser
• 10 µl Kontroll-RNA (1 mg/ml)
Bei Raumtemperatur lagern:
• 30 ml Waschpuffer
• 7 ml cDNA-Bindungspuffer
• 9 ml aRNA-Bindungspuffer
• 20 aRNA-Filterkassetten
• 40 aRNA-Entnahmeröhrchen
• 20 cDNA-Filterkassetten + Röhrchen
• 20 cDNA-Elutionsröhrchen• 10 ml Nuclease-freies Wasser
Mit Marker oder Farbstoff Nein
Reverse Transkriptase ArrayScript™
Probentyp mRNA (bakteriell), Gesamt-RNA (bakteriell)
Format Kit
Produktlinie Ambion™, MessageAmp™
Menge 20 Reaktionen
Manuals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2586863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2022 ArtikelnummerAM1790
Chargennummer2586729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2022 ArtikelnummerAM1790
Chargennummer01323158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 ArtikelnummerAM1790
Chargennummer01323161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 ArtikelnummerAM1790
Chargennummer01322842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2022 ArtikelnummerAM1790
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ MessageAmp™ II-Bacteria RNA Amplification Kit >