Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Beschreibung
Includes
SP6 Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO-DNase, Gel-Ladepuffer II, pTRI-b-Aktin, nuklease-freies Wasser
Das Ambion MAXIscript SP6 In Vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden in nur 10 Minuten für die Verwendung in Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierung und Blot-Hybridisierungen. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 30 Reaktionen.
- Hohe Rückgewinnung von hochspezifischer Aktivität, vollständige RNA-Sonden voller Länge in nur 10 Minuten (RNA-Ausbeute: 2–6 μg)
- Ideales Kit für die Sondensynthese für Nuklease-Schutzassays, Northern und Southern Blots und In-situ-Hybridisierung
- Einschließlich TURBO DNase
Enthält qualitätsgeprüfte DNase-/RNase-freie Reagenzien - Synthetisiert RNA-Sonden mit spezifischen Aktivitäten, die in nur 10 Minuten 1 x 109 cpm/μg erreichen
- Effizient bei der Synthese von Sonden voller Länge, sogar bei begrenzten Nukleotidkonzentrationen, wodurch sie perfekt zu Ribonuklease-Protection-Assays passen
- Zur Synthese nicht isotopisch gekennzeichneter Sonden
- Die Kennzeichnung kann nach der Transkription mithilfe des Ambion BrightStar™ Psoralen-Biotin-Markierungskits oder während der Transkription durch die Integration modifizierter Nukleotide in die Reaktion erfolgen
- Zur Synthese geringer Mengen unmarkierter RNA (2–6 μg/20-μl-Reaktion) von bis zu 2 kb
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | SP6-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. |
| Endprodukttyp | Synthetische mRNA, mRNA |
| Format | Kit |
| Probentyp | mRNA, synthetische mRNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte |
| Anzahl Reaktionen | 100 Reaktionen |
| Produktlinie | Ambion, MAXIscript |
| Produkttyp | SP6 In-vitro-Transkriptionskit |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Promoter | SP6 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.