Learn More
Invitrogen™ LeukoLOCK™ Fractionation & Stabilization Kit with Manual
Artikelnummer. 15544394
Click to view available options
Produkttyp:
Kit
Kit mit Handbuch
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15544394
Marke: Invitrogen™ AM1933M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
RNAlater-Lösung, Septumkappen aus Gummi, weiße Steckverbindungen, Transferspitzen, LeukoLOCK Filter, Elutionslösung und 1X-PBS
RNA aus Mikroproben
Das Ambion LeukoLOCK™ Fraktionierungs- & Stabilisierungskit ist eines von zwei Kits, die das Gesamt-RNA-Isolierungssystem (zum Patent angemeldet), eine innovative Methode zur Fraktionierung von Zellen in Vollblut, sowie zur Stabilisierung und Extraktion der Gesamt-RNA aus der Leukozytenpopulation enthalten. Das Kit enthält genügend Reagenzien für 20 Reaktionen. Das LeukoLOCK System (Bestellnr. Nr. AM1923) ist für den Einsatz mit menschlichem Blut optimiert. Blut ist ein Speicher für Zellinformationen; jedoch kann das Vorhandensein von Globin-mRNA in aus Vollblut präparierter RNA die nachgeschalteten Expressionsprofilierungsanwendungen beeinträchtigen. Das LeukoLOCK System nutzt eine filterbasierte Leukozytenabbautechnologie zur Isolierung von Leukozyten aus Vollblut sowie Ambions RNAlater™ Solution zur Stabilisierung der Zellen auf dem Filter. Durch den Ausschluss roter Blutkörperchen wird die RNA von abgefangenen Leukozyten gereinigt und inhärent aus Globin-mRNA depletiert, was die Probennutzbarkeit für Expressionsprofiling und andere Anwendungen verbessert.
LeukoLOCK Fractionation & Stabilisierungskit
Eine 9–10-ml-Probe mit antikoaguliertem Blut wird durch einen LeukoLOCK-Filter geleitet, der die gesamte Leukozytpopulation erfasst und gleichzeitig rote Blutkörperchen (einschließlich Retikulozyten), Thrombozyten und Plasma eliminiert. Nach dem Spülen mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung wird der Filter mit RNAlater Solution gespült, um die RNA in den abgefangenen Leukozyten zu stabilisieren (siehe Protokollschema). Die RNA kann sofort isoliert werden bzw. stabilisierte Zellen können mehrere Tage bei Raumtemperatur oder über längere Zeiträume bei –20 °C oder –80 °C aufbewahrt werden.
Zubehör:
Das LeukoLOCK Fraktionierungs- & Stabilisierungskit wurde für den Einsatz mit dem LeukoLOCK Total RNA Isolationskit entwickelt (Kat. Nr. AM1934). Die Kits werden zwar separat angeboten, um Blutentnahme und Probenverarbeitung an unterschiedlichen Orten zu ermöglichen, können aber zusammen als LeukoLOCK Gesamt-RNA-Isolierungssystem erworben werden (Bestellnr. Nr. AM1923).
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus Blut
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1X
Inhalt und Lagerung RNAlater™ Lösung, Septumkappen aus Gummi, weiße Steckverbindungen, Transferspitzen, LeukoLOCK™ Filter und Elutionslösung sollten bei Raumtemperatur gelagert werden. 1X PBS kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Isolation Technology Vakuumfiltersäule, magnetische Beads
Probentyp Blut
Endprodukttyp Zellen (Leukozyten)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Microarray-Analyse, Quantitative Real-Time PCR (qPCR), Reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Nuclease-Protection-Assays, Northern Blotting
Enthält RNAlater Lösung, Septumkappen aus Gummi, weiße Steckverbindungen, Transferspitzen, LeukoLOCK Filter, Elutionslösung, 1X PBS, Handbuch
Prep-Maßstab > 1 ml-Blutproben (groß)
Produktlinie Ambion, LeukoLOCK
Produkttyp Kit mit Handbuch
Target Gesamt-RNA
Ertrag 20µ g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.