Learn More
Invitrogen™ Ambion™ vorkonfigurierte In-Vivo-siRNA
Artikelnummer. 15521114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 μmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15521114 1 μmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15521114 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4457304
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Ambion™ siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs sowie der Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Ambion™ siRNAs are classic 21-mers which incorporate the latest improvements in siRNA design, off-target effect prediction algorithms, and chemistry. These siRNAs are guaranteed-to-silence based on their proven design.
RNA interference (RNAi) is the best way to effectively knock down gene expression to study protein function in a wide range of cell types. Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (–5 °C bis -30 °C)
Beschreibung Ambion vorkonfigurierte In-vivo-SIRNA-HPLC, 1 µmol
RNAi Type siRNA
Endprodukttyp Ambion™ In Vivo Pre-Designed SIRNA HPLC
Produktlinie Ambion
Produkttyp siRNA
Reinheit HPLC
Menge 1 μmol