Learn More
Invitrogen™ Ambion™ vorkonfigurierte In-Vivo-siRNA
Artikelnummer. 15286304
Click to view available options
Endprodukttyp:
Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC
Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte HPLC IVR
Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte SIRNA HPLC
Menge:
1 μmol
250 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
250 Mikromol
Artikelnummer. 15286304
Marke: Invitrogen™ 4457308
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Ambion™ siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs sowie der Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, offering valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs ensure high specificity and efficiency.
Die Ambion™ siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs sowie der Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen. Diese siRNAs sind aufgrund ihres bewährten Designs garantiert stillgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Beschreibung Ambion™ vorkonfigurierte In-Vivo-siRNA, 250 nmol, HPLC, IVR, vorkonzipiert, mit aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Guaranteed-to-Silence Based mit bewährtem Design
RNAi Type siRNA
Endprodukttyp Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Produktlinie Ambion
Produkttyp Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Reinheit Standard
Menge 250 nmol
Form Powder