Learn More
Invitrogen™ Gel Loading Solution (All-Purpose, Native Agarose)
Artikelnummer. 10360205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10360205 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10360205 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM8556
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Eine 10x Lösung aus 40 % Saccharose, 0,17 % Xylencyanol und 0,17 % Bromophenolblau
  • Rigoros auf unspezifische Endonuklease-Aktivität, Exonuklease-Aktivität, RNase-Aktivität und Funktionalität getestet
  • Kompatibel mit nativen Agarose- und Polyacrylamid-Gelen
  • Farbstoffe: Bromphenolblau und Xylencyanol
  • Lieferung in einem Röhrchen mit 1,4 ml
  • Invitrogen Kits enthalten die gleiche Lösung
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern Blotting, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Puffer Probenladepuffer
Konzentration 10X
Marker oder Farbstoff Bromphenolblau, Xylolcyanol
Gelkompatibilität Polyacrylamid-Gele, native Agarose
Menge 1 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Gelladelösung