Learn More
Invitrogen™ Gel-Ladepuffer II (denaturierende PAGE)
Kompatibel mit denaturierenden Polyacrylamid-Gelen
Marke: Invitrogen™ AM8546G
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
Eine 1–2X Lösung aus 95 % Formamid, 18 mM EDTA und 0,025 % SDS, Xylolcyanol und Bromphenolblau. Lieferung in einer 1,4 ml-Flasche. Alle Invitrogen™ Gel-Beladungslösungen werden auf unspezifische Endonukleaseaktivität, Exonukleaseaktivität, RNase-Aktivität und Funktionalität rigoros getestet. Dieselben Lösungen verwenden wir intern und in unseren Kits.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Trocknungslösungen | |
Flasche | |
Denaturierende Polyacrylamid-Gele | |
Ambion™ | |
Raumtemperatur |
Flüssig | |
10 ml | |
Bromphenolblau, Xylolcyanol | |
1 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.