Learn More
Invitrogen™ Formamide (Deionized)
Artikelnummer. p-4926899
Click to view available options
Menge:
500 g
5 x 500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10229524
Marke: Invitrogen™ AM9344
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entionisiert, Nuklease-frei und als Flüssigkeit in einer Braunglasflasche unter Argon-Schutzatmosphäre erhältlich.
  • Ambion Formamid ist entionisiert, Nuklease-frei und als Flüssigkeit in einer Braunglasflasche unter Argon-Schutzatmosphäre erhältlich.
  • Formamid senkt die Schmelztemperatur von Nukleinsäure-Duplexen
  • Es wird häufig in Anwendungen wie Southern und Northern Blotting, Nuclease-Protection-Assays, S1-Mapping und In-situ-Hybridisierung eingesetzt
  • Für kritische Anwendungen sollte Formamid aus bereits geöffneten Flaschen vor der Verwendung deionisiert werden
  • Das Produkt wurde auf RNase- und DNase-Kontamination getestet
  • Bei 4 °C oder -20 °C in kleinen Aliquoten lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C oder bei -20 °C als kleine Aliquote lagern.
Verpackungsart Flasche
Produkttyp Formamid
Produktlinie Ambion
Reinheit > 99,5%
Menge 5 x 500 g
Form Flüssig