Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Total RNA Cell Kit
Aufreinigung von Gesamt-RNA mit einer wässrigen Methode
Marke: Invitrogen™ CS14010
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Includes: ChargeSwitch Magnetic Beads, Proteinase K, DNase I, DNase I Puffer, Lysepuffer, Bindepuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer
Beschreibung
Das ChargeSwitch™ Gesamt-RNA-Zellkit eignet sich ideal für die Aufreinigung von bis zu 25 μg Gesamt-RNA aus bis zu 1x 106 kultivierten Säugetierzellen oder aus 1 ml Übernacht-Bakterienkultur, einschließlich RNA in voller Länge und RNA-Arten mit kleinem Molekulargewicht. Dieses Kit bietet ein einzigartiges wässriges Verfahren zur Aufreinigung von Gesamt-RNA aus kultivierten Säugetier- oder Bakterienzellen, was zu außergewöhnlich sauberer und reiner RNA mit hoher Integrität führt. Die ChargeSwitch Technologie eliminiert die Verwendung gängiger enzymatischer Inhibitoren wie Phenol, chaotrope Salze oder Ethanol, was zu außergewöhnlich sauberer RNA führt. Aufgrund seines einzigartigen Formats ist dieses Kit auch bei Konzentrationen hervorragend geeignet, die für eine höhere Empfindlichkeit bei Downstream-Analysen nützlich sind und schnellere wissenschaftliche Ergebnisse liefern. Das ChargeSwitch Technologieformat ist skalierbar und ist ein hochempfindliches RNA-Extraktionsverfahren für erfolgreiche Downstream-Anwendungen, einschließlich Genexpressionsstudien, Promoter-Studien, siRNA, Genregulation, Transkriptionsanalyse, RT-PCR und qRT-PCR. Dieses einzigartige Format ermöglicht auch die Flexibilität für die Anwendung in der Automatisierung mit hohem Durchsatz.
- Erfasst effektiv bis zu 25 μg Gesamt-RNA aus bis zu 1x 106 kultivierten Säugetierzellen oder 1 ml Bakterienkultur
- Reinigt eine Vielzahl von Transkripten, einschließlich immer wichtiger werdender kleiner RNAs (kleiner als 200 Nukleotide)
- Es bietet die Möglichkeit, größere Erträge an RNA aus sehr kleinen Probengrößen zu reinigen
- Es eliminiert die Verwendung gängiger enzymatischer Inhibitoren, die außergewöhnlich saubere RNA bereitstellen
- Es führt zu einer verbesserten Empfindlichkeit bei Downstream-Analysen
- Es ermöglicht Flexibilität für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Automatisierte Protokolle, kompatibel mit hohem Durchsatz
Die ChargeSwitch Aufreinigung basiert auf einer patentierten schaltbaren Chemie und nutzt die Ladung auf einer festen Oberfläche für die Nukleinsäureerfassung. Bei einem niedrigeren pH-Wert hält die Oberflächenchemie eine positive Ladung, die RNA anzieht. Bei einem höheren pH-Wert ist die Oberflächenchemie neutral, wodurch jede Anziehung an gebundene RNA freigesetzt wird. 50 Aufreinigungen
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben
Spezifikation
Das ChargeSwitch™ Gesamt-RNA-Zellkit enthält ChargeSwitch™ Magnetische Beads, Proteinase K, DNase I, DNase I-Puffer, Lysepuffer, Bindungspuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer. Proteinase K und Lysepuffer bei 4 °C, DNase I bei -20 °C und alle übrigen Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Alle Komponenten bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. | |
15 min. | |
Gesamt-RNA | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Nuklease-Schutz-Assays, Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung | |
ChargeSwitch™ | |
Mini | |
Gesamt-RNA | |
40µ g |
ChargeSwitch™ Chemie | |
Zellen, Bakterien | |
Kompatibel mit hohem Durchsatz, automatisierte Protokolle | |
50 Aufreinigungen | |
5 | |
Bis zu 10^6 Zellen | |
ChargeSwitch™ | |
Magnetic Bead |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.