Learn More
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II Kit
Artikelnummer. 10273644
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
40 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10273644 100 Reaktionen 100 Reaktionen
10600036 40 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10273644 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1723
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eine RNA-Isolierung nicht erforderlich
Das Ambion Cells-to-cDNA™ II Kit (zum Patent angemeldet) produziert cDNA aus kultivierten Säugetierzellen in weniger als zwei Stunden. Eine RNA-Isolierung nicht erforderlich. Dieses Kit eignet sich ideal für diejenigen, die Reverse Transkriptionsreaktionen an einer geringen Zellanzahl oder an zahlreichen Zellproben durchführen möchten, oder für Wissenschaftler, die mit der RNA-Isolierung nicht vertraut sind.
  • Eine RNA-Aufreinigung ist nicht erforderlich
  • Von Kulturzellen zu cDNA in weniger als zwei Stunden
  • Erkennen Sie seltene Botschaften in einer einzigen Zelle
  • Ideal für Labore, die nicht für die RNA-Isolierung ausgestattet sind
Ideal für RT-PCR-Anwendungen
Das Cells-to-cDNA II Kit (zum Patent angemeldet) vereint die RNase-Inaktivierung mit der DNase I-Behandlung in einem RT-PCR-kompatiblen Zelllysepuffer, der die RNA-Isolierung völlig überflüssig macht. Die meisten Zelllysepuffer enthalten starke Denaturierungsmittel, die, wenn sie in enzymatische Reaktionen übertragen werden, die meisten Enzyme hemmen oder inaktivieren würden. Wenn ein Lysepuffer ohne starke Denaturierungsmittel verwendet wird, kann die endogene RNase schnell Zell-RNA abbauen. Das Cells-to-cDNA II Kit enthält einen neuartigen Zelllysepuffer, der endogene RNasen inaktiviert, ohne die nachgelagerten enzymatischen Reaktionen zu beeinträchtigen. Nach der Inaktivierung der RNasen kann das Zelllysat direkt einer cDNA-Synthesereaktion hinzugefügt werden. Cells-to-cDNA II ist sowohl mit ein- als auch zweistufigen RT-PCR-Protokollen kompatibel.
Quantitativ – Lineare Ergebnisse und keine nachweisbare DNA-Kontamination
Um das quantitative, lineare Ansprechen von Cells-to-cDNA II auf Variationen der eingegebenen Zellenzahl zu veranschaulichen, wurde mit dem ABI 7700 Sequenzdetektionssystem ein quantitatives RT-PCR-Experiment in Echtzeit durchgeführt. Die Aufzeichnung des Zyklusschwellenwerts (Ct-Wert) im Vergleich zur Zellkonzentration für GAPDH ergab eine Standardkurve mit einer Korrelation von 0,99. So liefert Cells-to-cDNA II lineare Ergebnisse für 1 bis 10.000 Zellen/μl in einem Echtzeit-Assay mit zweistufiger RT-PCR. Es ist auch zu beachten, dass die Minus-Template PCR-Kontrolle für das GAPDH-Experiment negativ war, was auf eine vollständige Entfernung genomischer DNA hindeutet.
Einfaches Verfahren
Das Kit enthält alles, was Sie benötigen, um von kultivierten Zellen bis hin zu PCR-fähiger cDNA in weniger als zwei Stunden zu gelangen. Eine RNA-Isolierung ist nicht erforderlich. Die Zellen werden zuerst mit PBS gewaschen und anschließend im Zelllysepuffer resuspendiert. Kurzes Erhitzen lysiert gleichzeitig die Zellen und inaktiviert RNasen. Dann kann eine optionale Verdauung von DNase zum Abbau von genomischer DNA durchgeführt werde, gefolgt von einer Hitzeinaktivierung. Ein Bruchteil des Zelllysats wird dann in einer reversen Transkriptionsreaktion mit den enthaltenen Reagenzien verwendet.
Zubehör:
SuperTaq™ Thermostable Taq DNA Polymerase wird empfohlen und ist separat erhältlich (Kat. Nr. AM2050 und AM2052). Für eine optimale Amplifikation von Fragmenten mit einer Größe von mehr als 1 kb empfehlen wir Ihnen SuperTaq Plus thermostabile Taq DNA Polymerase (Kat. Nr. AM2054 und AM2056).
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR direkt aus Proben, reverse Transkription, cDNA-Synthese direkt aus Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1X PBS, Zelllysepuffer II, µl DNase 1, 10X RT-Puffer, M-MLV Reverse Transkriptase, RNase-Inhibitor, dNTP-Gemisch, Zufalls-Dekamere, Oligo(dT)18 Primer, Armored RNA™ Kontrolle, Armored RNA™ Primer-Paar und endogenes Primer-Paar sollten bei
–20 °C gelagert werden. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden
Optimale Reaktionstemperatur 42 °C
Produktlinie Ambion, Cells-to-cDNA
Aufreinigungszeit 2 h
Menge 100 Reaktionen
Reverse Transkriptase M-MLV
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Endprodukttyp cDNA
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp Säugetierzellen
Größe (Endprodukt) 7 kb oder weniger