Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Stop Solution
Click to view available options
Menge:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Gehört zu den Cells-to-CT™ Kits. Ein 1 ml-Röhrchen wird mitgeliefert.
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Informations sur la commande
Versandbedingung: Trockeneis
Spécification
Spécification
| Inhalt und Lagerung | Lagerung von Cells-to-CT™ Stopplösung bei -20 °C. |
| Form | Flüssig |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich |
| Produktlinie | Ambion, Cells-to-CT |
| Produkttyp | Stopppuffer |
| Menge | 1 mL |
| Versandbedingung | Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu