Learn More
Invitrogen™ BrightStar™-Plus Positively Charged Nylon Membrane, 15 cm x 15 cm
Artikelnummer. 10698245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10698245 5 Stück 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10698245 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM10100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00 CHF
    422.65 CHF / 5 Stück
    Sparen 13.35 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Zur Verwendung mit radioaktiv markierten und nichtisotopischen Sonden für Northern Blot und andere Blot-Anwendungen
  • Für konsistente, zuverlässige Ergebnisse mit minimalem Hintergrund
  • Fünf Bögen mit einer Größe von 15 x 15 cm sind im Lieferumfang enthalten
  • Diese Membran weist bei der Verwendung mit firmeneigenen Blockierungs- und Waschlösungen eine außergewöhnlich geringe unspezifische Bindung in nicht-isotopischen Detektionsanwendungen auf
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Dot-Blotting, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Proteine, Expression, Isolation und Analyse, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Membran Nylon-Membran
Menge 5 Stück
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Nylon-Membran