Learn More
Invitrogen™ Barrier (Filter) Tips, 1,000 μL size
Aerosolfilter verhindert Kreuzkontamination von Proben
Marke: Invitrogen™ AM12665
Additional Details : CAS : 9048-46-8 Gewicht : 2.58000kg
Includes: Zehn Racks mit 100 Spitzen
Beschreibung
Kompatibel mit Pipettierern von Eppendorf™, Finnpipette, Oxford Benchmate™, Pipetman™, Proline™, Rainin, Socorex und anderen Herstellern.
- Invitrogene Barriere-Spitzen verhindern eine Kreuzkontamination von Proben durch Aerosolfilter
- Frei von RNase und DNase und eignen sich ideal für den Umgang mit RNA, PCR-Anwendungen und für die Arbeit mit Radioisotopen oder toxischen Chemikalien
- Jede Spitzencharge wird strengen Tests auf RNase-Kontamination unterzogen und ist als Nuklease-frei zertifiziert
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Zubehör und Reagenzien zur allgemeinen RNA-Aufreinigung, PCR, PCR und-Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Transkriptom-RNA-Isolierung, mRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung
Spezifikation
1000 μl | |
Steril | |
Barrierespitze | |
Raumtemperatur | |
Invitrogen™ |
Gefiltert | |
Gestell | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Universelle Passform |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.