Learn More
Invitrogen™ Magnet-Ring-Ständer (96 Well)
Beschreibung
- Der Ständer hat eine Basis aus Kunststoff mit der Stellfläche einer standardmäßigen SBS 96-Well-Mikrotiterplatte
- Verwendet 96 extrem starke permanente Magnetringe für eine schnelle und einfache magnetische Trennung
- Paramagnetische Beads in U-Plattenpellets in Donut-Form mit einem Durchmesser von ca. 6 mm ermöglichen die einfache Entfernung des Überstands durch Roboter oder Mehrkanalpipettierer
- Der Ständer sitzt flach auf dem Labortisch oder im Mikrotiterplatten-Adapter auf Roboterarbeitsplätzen.
Tiergesundheit, Probenvorbereitung für die Tiergesundheit, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Blut, Aufreinigung viraler RNA/DNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnetfuß |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Ambion |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Magnetfuß |