Learn More
Amberlite™ HPR900, OH-Form-Ionenaustauscherharz
Artikelnummer. 10713151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10713151 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10783331 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10424225 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 301341000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 197809-12-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 197809-12-4
MDL-Nummer MFCD00802695
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ambersep™ 900
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (OH): 66.0 to 75.0%
Farbe Elfenbein
Menge 100 g
RUO– Nur für Forschungszwecke