Learn More
Ambersep™ 900, OH-Form, Ionenaustauschharz, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 301340025
Additional Details : Gewicht : 2.55000kg
Menge | 2.5kg |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
KationenaustauscherChemische Identifikatoren
197809-12-4 | |
MFCD00802695 |
Spezifikation
Ambersep™ 900 | |
197809-12-4 | |
Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0% | |
volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L | |
Elfenbein | |
Perlen |
chloride sites content: < 1.0% | |
(OH): 66.0 to 75.0% | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00802695 | |
2.5kg |