Learn More
Amberlyst™ A-21, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439096 250 g 250 Gramm
11429096 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17956.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.87 CHF
    42.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 9.22 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9049-93-8
Amberlyst™ A-21, ion exchange resin is used as a heterogeneous catalyst for conversion of carbonyl compounds to oximes by reacting with hydroxylamine hydrochloride. It is an effective catalyst for the Michael addition of nitroalkanes to methyl acrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlyst A-21, Ionenaustauschharz wird als heterogener Katalysator für die Umwandlung von Carbonylverbindungen in Oxime durch Reaktion mit Hydroxylamin-Hydrochlorid verwendet. Es ist ein wirksamer Katalysator für die Michael-Addition von Nitroalkanen zu Methylacrylat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Salpetersäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9049-93-8
MDL-Nummer MFCD00145842
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlyst™ A-21
Namenshinweis ion exchange resin
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.